GF85958229
Dysprosium
foil, 25x25mm, thickness 0.25mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Dysprosium, DY000240
About This Item
Ensayo
≥99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 859-582-29
resistividad
89 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
densidad
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)