Documentos clave
GF75209171
Zinc sulfide
lump, 5 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.99%
Sinónimos:
ZN536100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 752-091-71
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)