GF74596405
Neodymium
lump, 25 mm max. lump size, weight 300 g, purity 99%
Sinónimos:
ND006100
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 745-964-05
resistividad
64.0 μΩ-cm, 20°C
peso
300 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
densidad
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nd]
InChI
1S/Nd
Clave InChI
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)