GF74504707
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.9%
Sinónimos:
SM006100
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 745-047-07
resistividad
91.4 μΩ-cm, 0°C
peso
20 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
densidad
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)