Documentos clave
GF72398931
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, thickness 50 mm, Zn95%/Al 4%/Cu 1%/Mg%, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Sinónimos:
ZN063802
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
assay
≥95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 723-989-31
size
150 × 150 mm
thickness
50 mm
bulk density
0.33 g/cm3
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)