GF71847951
Nickel/Iron
sheet, Ni52%/Fe48%, thickness 7.1 mm, size 108 × 108 mm
Sinónimos:
NI193100
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 718-479-51
tamaño
108 × 108 mm
grosor
7.1 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)