Documentos clave
GF69889077
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), rod, diam. 9.5 mm, L 300 mm
Sinónimos:
FP357940
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 698-890-77
L
300 mm
diam.
9.5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)