GF69436390
Zirconium
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99.2%
Sinónimos:
ZR006150
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.2%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 694-363-90
resistividad
40 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
4 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
densidad
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Clave InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)