GF69010602
Dysprosium
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Sinónimos:
Dysprosium, DY000200
About This Item
Ensayo
99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 690-106-02
resistividad
89 μΩ-cm, 20°C
tamaño × grosor
25x25 mm × 0.005 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
densidad
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Dy]
InChI
1S/Dy
Clave InChI
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)