GF67601055
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
rod, 200mm x 40mm diameter, annealed
Sinónimos:
NI027940
About This Item
Código UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 676-010-55
L × diám.
200 mm × 40 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Información legal
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)