Documentos clave
GF67398115
Alumina
sputtering target, thickness 3.15 mm, diameter 50 mm, purity 99.5%
Sinónimos:
AL609300
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
sputtering target
manufacturer/tradename
Goodfellow 673-981-15
diam.
50 mm
thickness
3.15 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)