GF66415956
Niobium
pellets, 50g, max. size 10mm, 99.9%
Sinónimos:
Niobium, NB006100, Columbium
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
pellets
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 664-159-56
resistividad
13-16 μΩ-cm, 20°C
tamaño de partícula
10 mm (maximum)
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
densidad
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clave InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)