Documentos clave
GF65530368
Nickel/Chromium
wire, Ni80%/Cr20%, 0.045 mm diameter, length 2000 m, temper annealed
Sinónimos:
NI055113
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 655-303-68
Longitud
2000 m
diámetro
0.045 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)