GF65029417
Germanium
rod, 25mm, diameter 5mm, polycrystalline, n-type, 99.999%
Sinónimos:
Germanium, GE007920
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.999%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 650-294-17
resistividad
53 Ω-cm, 20°C
L × diám.
25 mm × 5.0 mm
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
densidad
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)