GF63666737
Nickel silver
rod, Cu45%/Zn43%/Ni10%/Pb2%, 20.5 mm diameter, length 200 mm
Sinónimos:
CZ047930
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 636-667-37
Longitud
200 mm
diámetro
20.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)