Documentos clave
GF63014712
Aluminum alloy 5019
wire, Al95%/Mg 5%, length 200 m, 0.08 mm diameter, temper hard
Sinónimos:
AB245125
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 630-147-12
Longitud
200 m
diámetro
0.08 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)