GF60386698
inconel® 617
rod, Ni57%/Cr22%/Co12%/Mo 9%, 19 mm diameter, temper annealed, length 50 mm
Sinónimos:
NE067920
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 603-866-98
Longitud
50 mm
diámetro
19 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)