Documentos clave
GF59932996
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Sinónimos:
ET326320
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
granular
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 599-329-96
peso
0.5 kg
tamaño nominal del gránulo
5 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)