Documentos clave
GF58850231
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
5m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 3:1 by volume
Sinónimos:
NB015100
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 588-502-31
L × diam.
5 m × 0.4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)