Documentos clave
GF57602673
Copper/Beryllium
rod, Cu 98%/Be 2%, 20 mm diameter, length 50 mm, temper hard
Sinónimos:
CU077950
About This Item
UNSPSC Code:
31152304
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 576-026-73
L
50 mm
diameter
20 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)