GF56765807
Boron nitride
rod, 32 mm diameter, length 50 mm, condition hot-pressed
Sinónimos:
B 607955
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 567-658-07
Longitud
50 mm
diámetro
32 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)