GF56107290
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fiber, tex number 3.3, L 500 m, filament diameter 0.014mm
Sinónimos:
ES305710
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
fibers
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 561-072-90
Longitud
500 m
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)