GF55968216
Invar® - controlled expansion alloy
rod, Fe 64%/Ni 36%, 6.0 mm diameter, length 100 mm
Sinónimos:
FE027909
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 559-682-16
Longitud
100 mm
diámetro
6.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)