GF53108984
Alumina
rod, 5.0 mm diameter, length 200 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL607950
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 531-089-84
Longitud
200 mm
diámetro
5.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)