GF52297195
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.3mm thickness, annealed
Sinónimos:
FA140300
About This Item
Código UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formulario
annealed
foil (coil)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 522-971-95
tamaño × grosor
1 m × 0.3 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)