Documentos clave
GF51227827
Aluminum alloy 5019
wire, Al 95%/Mg 5%, 0.12 mm diameter, length 500 m, temper hard
Sinónimos:
AB245130
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥95%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 512-278-27
L
500 m
diameter
0.12 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)