Documentos clave
GF48862873
Alumina
sheet, thickness 0.38 mm, size 2 × 29.8 mm
Sinónimos:
AL603039
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 488-628-73
size
2 × 29.8 mm
thickness
0.38 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)