Merck
GF48386065
Iron
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Sinónimos:
FE006102
About This Item
Fórmula lineal:
Fe
Número de CAS:
Peso molecular:
55.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141721
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.99%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 483-860-65
resistividad
9.71 μΩ-cm
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
4 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)