Documentos clave
GF48047722
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99.5%
Sinónimos:
W 526011
About This Item
UNSPSC Code:
31191518
NACRES:
NA.23
assay
99.5%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 480-477-22
weight
50 g
max. part. size
45 μm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)