GF47942466
Iron/nickel
rod, Fe 54%/Ni 46%, 8.2 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Sinónimos:
FK267920
About This Item
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 479-424-66
L
100 mm
diameter
8.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)