GF46586133
Copper/Beryllium
foil, Cu 98%/Be 2%, thickness 0.015 mm, 4 mm diameter, temper as rolled
Sinónimos:
CU070271
About This Item
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 465-861-33
diam.
4 mm
thickness
0.015 mm
diameter
4 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)