Documentos clave
GF41127072
Alumina
sphere, 3.0 mm diameter, 100_pcs, tolerance +/-2.5um
Sinónimos:
AL606820
About This Item
UNSPSC Code:
11181511
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
spheres
manufacturer/tradename
Goodfellow 411-270-72
diameter
3.0 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)