Merck
GF40930770
Samarium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 95%
Sinónimos:
SM006100
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Sm
Número de CAS:
Peso molecular:
150.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141612
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 409-307-70
resistividad
91.4 μΩ-cm, 0°C
peso
10 g
tamaño máx. del bulto
25 mm
bp
1794 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
densidad
7.47 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sm]
InChI
1S/Sm
Clave InChI
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Water-react 3
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)