Documentos clave
GF40914581
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-88g, size 150 × 150 mm, warp yarn 24tex
Sinónimos:
ET303510
About This Item
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
form
fabric
manufacturer/tradename
Goodfellow 409-145-81
size
150 × 150 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)