GF39884530
Quartz - fused
tube, outside diameter 25 mm, length 450 mm, wall thickness 1.5 mm
Sinónimos:
SI617480
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 398-845-30
Longitud
450 mm
D.E.
25 mm
pared grosor
1.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)