GF39498878
Tin
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.995%
Sinónimos:
SN006102
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.995%
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 394-988-78
resistividad
11 μΩ-cm, 20°C
peso
100 g
tamaño máx. del bulto
4 mm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
densidad
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Clave InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)