Documentos clave
GF38363272
Carbon - vitreous - 3000c
powder, max. particle size 12 micron, weight 50 g, min. particle size 0.4 micron
Sinónimos:
VC006010
About This Item
UNSPSC Code:
12141908
NACRES:
NA.23
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 383-632-72
weight
50 g
max. part. size
12 μm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)