GF37380089
Rhodium
wire reel, 0.2m, diameter 0.25mm, hard, 99.9%
Sinónimos:
Rhodium, RH005110
About This Item
Ensayo
99.9%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 373-800-89
resistividad
4.33 μΩ-cm, 20°C
L × diám.
0.2 m × 0.25 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
densidad
12.41 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Clave InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)