GF35592149
Silver/Gold
lump, Ag 70%/Au 30%, 4 mm max. lump size, weight 5 g
Sinónimos:
AG096100
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
lumps
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 355-921-49
peso
5 g
tamaño máx. del bulto
4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)