GF34540185
Antimony
foil, light tested, 50x50mm, thickness 0.05mm, permanent polyester support, 95+%
Sinónimos:
Antimony, SB000190
About This Item
Ensayo
95%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 345-401-85
resistencia
41.7 μΩ-cm
tamaño × grosor
50x50 mm × 0.05 mm
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
densidad
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Sb]
InChI
1S/Sb
Clave InChI
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)