Documentos clave
GF34378296
Stainless steel - AISI 303 alloy, FeCr18Ni9MnSi
200mm rod, 12mm diameter
Sinónimos:
FA117910
About This Item
UNSPSC Code:
11171600
NACRES:
NA.23
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 343-782-96
L × diam.
200 mm × 12 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)