GF33624468
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
20m insulated wire, 0.25mm conductor diameter, 0.025mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinónimos:
NI055890
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
descripción
polyimide insulation
Formulario
wire (insulated)
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 336-244-68
Longitud
20 m
conductor diám.
0.25 mm
aislamiento grosor
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)