GF33022785
Boron nitride
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition pyrolitic
Sinónimos:
B 603121
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 330-227-85
tamaño
50 × 50 mm
grosor
1.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)