GF32890507
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), sheet, thickness 2 mm, size 250 × 250 mm
Sinónimos:
AM303020
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 328-905-07
tamaño
250 × 250 mm
grosor
2 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)