Documentos clave
GF32543401
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
AL603200
About This Item
Código UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Ensayo
99%
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 325-434-01
tamaño
50 × 50 mm
grosor
2.0 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)