Documentos clave
GF30632071
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.025 mm diameter, length 25 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055150
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 306-320-71
Longitud
25 m
diámetro
0.025 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)