Documentos clave
GF30522484
Nitinol alloy, Ni55Ti45
1000mm tube, 0.8mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.6mm inside diameter, superelastic
Sinónimos:
NI207080
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 305-224-84
L × grosor de la pared
1000 mm × 0.1 mm
D.E. × D.I.
0.8 mm × 0.6 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)