GF28246811
Iron
tube, outside diameter 10.6 mm, length 1000 mm, wall thickness 0.3 mm
Sinónimos:
FE007645
About This Item
Productos recomendados
Formulario
tubes
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 282-468-11
resistividad
9.71 μΩ-cm
Longitud
1000 mm
D.E.
10.6 mm
pared grosor
0.3 mm
bp
2750 °C (lit.)
mp
1535 °C (lit.)
densidad
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Fe]
InChI
1S/Fe
Clave InChI
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)