Documentos clave
GF28015433
Indium/silver
wire, In 97%/Ag 3%, 0.25 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Sinónimos:
IN135130
About This Item
Código UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 280-154-33
Longitud
0.1 m
diámetro
0.25 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)