Documentos clave
GF27963209
Magnetic copper
wire, Cu 99.96%/Fe 0.04%, 0.5 mm diameter, length 5 m, filament diameter 0.1 microns
Sinónimos:
CU805100
About This Item
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Ensayo
≥99.96%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 279-632-09
Longitud
5 m
Diámetro
0.1 μm , filament diameter
diámetro
0.5 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)